763969
Benzene-1,4-dithiol
99% (GC)
Synonyme(s) :
1,4-Benzenedithiol, 1,4-Dimercaptobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (GC)
Forme
powder or crystals
Pf
92-97 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Sc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
WYLQRHZSKIDFEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable