Principaux documents
755184
Sigma-Aldrich
Indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate potassium salt
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
Deuterated indoxyl sulfate potassium salt, Potassium 3-indoxyl-4,5,6,7-d4 sulfate, Urinary indican-4,5,6,7-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D4H2KNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.33
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Essai
≥97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
165 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=S(OC1=CNC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D;
Clé InChI
MDAWATNFDJIBBD-FOMJDCLLSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable