Principaux documents
809780
Sigma-Aldrich
Indoxyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6 sulfate potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
1 MG
628,00 $
628,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
628,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H6KNO4S
Poids moléculaire :
257.26
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
628,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CN[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO3S.K/c10-13(11,12)8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1;
Clé InChI
KOCDDYKTQUAJNN-BTZXTVEYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable