SMB00936
Potassium p-tolyl sulfate
≥95%
Synonyme(s) :
p-Methylphenyl potassium sulfate, p-Tolyl sulfate potassium salt, Potassium 4-methylphenyl sulfate
78,50 $
About This Item
78,50 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 39
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
off-white
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(O)(OC1=CC=C(C)C=C1)=O.[K]
InChI
1S/C7H8O4S.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11-12(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);
Clé InChI
PQVKZHHETGONTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable