I7638
Indoxyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -80.0±5.0
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1C(OC(C(O)C1O)C(O)=O)Oc2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H15NO7/c16-9-10(17)12(13(19)20)22-14(11(9)18)21-8-5-15-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-12,14-18H,(H,19,20)
Clé InChI
KUYNOZVWCFXSNE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.