Principaux documents
754781
Sigma-Aldrich
3-Ethylcarbazole
97%
Synonyme(s) :
3-Ethyl-9H-carbazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
148-152 °C
Chaîne SMILES 
CCc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C14H13N/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)11-5-3-4-6-13(11)15-14/h3-9,15H,2H2,1H3
Clé InChI
DJMRXHOKZAERIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable