Principaux documents
GF85178010
Nickel-manganese alloy, Ni75Mn25
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Synonyme(s) :
NI256045
1 EA
1 250,00 $
1 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 250,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 851-780-10
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm