249505
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
98%
Synonyme(s) :
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylpyridine, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Ditert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4763 (lit.)
Point d'ébullition
233 °C (lit.)
Pf
33-36 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
Clé InChI
HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the synthesis of 1,2-dihydro-2-silanaphthalene derivatives
- as base in PtCl4-catalyzed cyclization reactions of homopropargyl azide derivatives
- diastereoselective synthesis of β-thiomannopyranosides
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup