Key Documents
75058
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
≥97.0% (CHN)
Synonyme(s) :
DO3A-t-Bu-ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H50N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (CHN)
Forme
lumps
Impuretés
≤4% water
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CCN(CC1)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H50N4O6/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9/h27H,10-20H2,1-9H3
Clé InChI
NMHVTLJFPDOJOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jérôme Rossignol et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(21) (2020-11-05)
A molecularly imprinted silica (MIS) coupled to a microwave sensor was used to detect three fungicides (iprodione, procymidone and pyrimethanil) present in most French wines. Chemometric methods were applied to interpret the microwave spectra and to correlate microwave signals and