Documents
75061
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
≥95.0% (CHN)
Synonyme(s) :
DOTA-tri-t-Bu-ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H52N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
572.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (CHN)
Forme
lumps
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C28H52N4O8/c1-26(2,3)38-23(35)19-30-12-10-29(18-22(33)34)11-13-31(20-24(36)39-27(4,5)6)15-17-32(16-14-30)21-25(37)40-28(7,8)9/h10-21H2,1-9H3,(H,33,34)
Clé InChI
RVUXZXMKYMSWOM-UHFFFAOYSA-N
Application
Tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate (tri BOC-DOTA) can be employed as a reactant to prepare:
  • Gadolinium ion functionalized with DOTA-LAE (lactobionic acid-ethylenediamine), which is used as a contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).
  • DOTA-conjugates of ursolic acid and ZD2 peptide 64Cu-DOTA conjugates.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable