Principaux documents
745960
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine N-oxide
Synonyme(s) :
2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridine oxide
25 G
269,00 $
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
269,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3Br2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
180-190 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC1=[N+]([O-])C(Br)=CC=C1
InChI
1S/C5H3Br2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
Clé InChI
YOJAFCXACCYASM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3