Principaux documents
520535
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-methoxypyridine
97%
5 ML
107,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
107,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
pb
206 °C (lit.)
Densité
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
COc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
KMODISUYWZPVGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Robert T. Jonas et al.
Inorganic chemistry, 37(26), 6615-6629 (2001-10-24)
An efficient modular protocol for synthesizing a series of facial-capping tris-pyridyl ligands, based on the tris(2-pyridyl)methoxymethane backbone, has been developed which allows for systematic variations of the steric demands at the periphery of the ligand. The coordination chemistry of one
Synthesis of 2, 2'-Bipyridines: Versatile Building Blocks for Sexy Architectures and Functional Nanomaterials.
Newkome GR, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2, 235-254 (2004)
A convenient synthesis of cyclopenta [b] pyridin-2, 5-dione as a non-glycosidic cardiotonic agent.
Robert N, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 92-100 (2008)
Mohammed K Elmkaddem et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(6), 925-927 (2010-01-29)
A copper(i) catalyzed amination reaction utilizing aqueous ammonia and operating under mild conditions is presented. This method was employed for the efficient synthesis of various aminopyridine derivatives bearing electron withdrawing and electron donating groups.