Documents
707562
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-aza-5-stanna-bicyclo[3.3.3]undecane
Synonyme(s) :
Stannatrane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18ClNSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
226-230 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Sn]12CCCN(CCC1)CCC2
InChI
1S/C9H18N.ClH.Sn/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h1-9H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BRPCJQRIZVVNKX-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Metal-catalyzed allylic substitution reaction
  • Synthesis of an anti-methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) carbapenem via stannatrane mediated Stille coupling
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable