741302
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.520
Densité
1.703 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9/h1-3,6H
Clé InChI
ZTBGDNNRDRISQZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C