534102
Methylamine solution
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
Synonyme(s) :
Monomethylamine
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.360-1.372
Densité
0.756 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Clé InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter