Principaux documents
649279
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylquinoline
97%
5 G
55,50 $
55,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
55,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
101-105 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2cc(Br)ccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
SQRYQSKJZVQJAY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves