Principaux documents
732575
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(dimethyl sulfide)platinum(II)
mixture of cis and trans
Synonyme(s) :
Bis(dimethylsulfur)platinum(II) dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H12Cl2PtS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Pf
160-162 °C
Chaîne SMILES 
CSC.CSC.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H6S.2ClH.Pt/c2*1-3-2;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
OWJNVRJATFZAKN-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable