Principaux documents
730084
Sigma-Aldrich
Diammonium-15N2 hydrogen phosphate
10 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
(15NH4)2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
10 atom % 15N
Forme
solid
Poids mol.
132.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Pf
155 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[H][15N+]([H])([H])[H].[H][15N+]([H])([H])[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)/i2*1+1;
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-ISOLYIDJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable