Principaux documents
1.01207
Supelco
Hydrogénophosphate de diammonium
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de diammonium
500 G
295,00 $
25 KG
3 010,00 $
50 KG
7 820,00 $
295,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
295,00 $
25 KG
3 010,00 $
50 KG
7 820,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-987-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
295,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7950 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.6-8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilité
690 g/L
Densité
1.619 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800‑1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Phase evolution and sintering kinetics of hydroxyapatite synthesized by solution combustion technique : cette étude traite des transformations de phases et du comportement de frittage de l'hydroxyapatite, matériau essentiel des biocéramiques, en se focalisant sur les procédés chimiques lors de la synthèse par combustion en solution, où l'hydrogénophosphate de diammonium pourrait être utilisé comme précurseur (Pratihar et al., 2006).
  • An investigation of the chemical synthesis and high-temperature sintering behaviour of calcium hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) bioceramics : l'article analyse les méthodes de synthèse de biocéramiques, comme l'hydroxyapatite et le phosphate tricalcique, en intégrant potentiellement le phosphate de diammonium dans leurs procédés de production et en étudiant leur comportement à haute température (Taş et al., 1997).
Liaison
Remplace : AX1355-1 ; AX1355.
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : ≥ 99,0 %
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 7,8 à 8,1
pH (20 %, eau) : environ 8
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0005 %
Nitrate (NO₃) : ≤ 0,001 %
Sulfates : ≤ 0,004 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
K (potassium) : ≤ 0,001 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,0005 %
Na (sodium) : ≤ 0,001 %
Conforme aux spécifications ACS et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is original manufacturer information available for product number 1.01207? I don't see a dossier for it on the website.
    1 answer
    1. Product No. 1.01207 (di-Ammonium hydrogen phosphate, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur) is manufactured by Merck KGaA, Darmstadt, Germany under the Supelco® analytical products portfolio.
      Additional information on EMSURE® Inorganics and Solvents can be found under the "More Documents" section of the product details page for 1.01207: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/101207#product-documentation