Principaux documents
1.02120
Supelco
Calcium nitrate tetrahydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Calcium nitrate tetrahydrate
5 KG
621,00 $
621,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
621,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Ca(NO3)2 · 4 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-332-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
621,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥98.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.3% Substances not precipitated by ammonium oxalate (as sulfate)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
45 °C
Solubilité
2710 g/L
Densité
1.82 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
Clé InChI
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Influence of impurity on the properties of chemically synthesized calcium hydroxide: This study utilized Calcium nitrate tetrahydrate (Ca(NO3)2.4H2O) for the chemical precipitation synthesis of calcium hydroxide at room temperature (P Kumar et al., 2021).
  • Study of the effect of calcium nitrate, calcium formate, triethanolamine, and triisopropanolamine on compressive strength of Portland-pozzolana cement: Explored the impact of Calcium nitrate tetrahydrate on the performance of Portland-pozzolana cement (A Derakhshani et al., 2023).
  • Calcium nitrate tetra-hydrate-doped polyvinylidene fluoride thin films as potential devices for pressure sensors: Discusses the preparation and potential use of these doped films in sensor applications (KS Hwang et al., 2020).
  • Effect of reaction rate on the properties of chemically synthesized calcium hydroxide nanoparticles: Investigates how varying the reaction rate affects the properties of nanoparticles synthesized using Calcium nitrate tetrahydrate (P Kumar et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
pH-value (5 %; water): 4.0 - 6.0
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Substances not precipitated by ammonium oxalate (as sulfate): ≤ 0.3 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1