Principaux documents
728942
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorotoluene
97%
5 G
80,70 $
80,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
80,70 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BrF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533
Densité
1.503 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
LZVNGSFAHGKCDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F
Point d'éclair (°C)
76.7 °C