Principaux documents
725307
Sigma-Aldrich
(S)-2-(1-Chloro-2-methyl-2-propanyl)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D −69.0°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.491
Densité
1.009 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)CCl
InChI
1S/C10H18ClNO/c1-7(2)8-5-13-9(12-8)10(3,4)6-11/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
KKZCAJJMWXCQPL-MRVPVSSYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C