Documents
677647
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylphosphine borane
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H15P · BH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.99
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
159-168 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
B.CP(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15P.BH3/c1-6(2,3)7(4)5;/h1-5H3;1H3
Clé InChI
MHAGKNYBOOCWIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges