Principaux documents
722154
Sigma-Aldrich
4-Dodecylbenzenesulfonyl azide
(soft type) (mixture)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H29N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Impuretés
≤5% ethyl acetate (residual solvent)
Indice de réfraction
n20/D 1.510
Densité
1.051 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H29N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)24(22,23)21-20-19/h13-16H,2-12H2,1H3
Clé InChI
DYEGEQTYEIHCSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Positron emission tomography ligand for imaging metabotropic glutamate receptor type 1
  • Stitching agent for introduction of aziridines into functionalized organic molecules
  • Parenteral cephalosporins
Reagent for:
  • Intermolecular metal-catalyzed carbenoid cyclopropanations
  • Solid-phase synthesis of indolecarboxylates using palladium catalyzed reactions
  • Solid-phase rhodium carbenoid N-H insertion reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup