Principaux documents
718033
Sigma-Aldrich
Sucrose solution
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M
1 PKG
375,00 $
1 PKG
389,00 $
375,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 PKG
375,00 $
1 PKG
389,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11
Poids moléculaire :
342.30
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NA.12
375,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Qualité
NMR reference standard
Forme
solution
Composition
sodium azide (trace)
sodium chloride, 0.25 M
Concentration
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Catégories apparentées
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells