Principaux documents
716553
Sigma-Aldrich
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
96%
1 G
31,30 $
31,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
31,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3BrOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
(Liquid or Solid)
Indice de réfraction
n20/D 1.635
Densité
1.755 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
Clé InChI
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable