Principaux documents
715387
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-piperidine-1-carboxylate
250 MG
56,50 $
1 G
142,00 $
56,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
56,50 $
1 G
142,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H30BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
60-65 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H30BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h12H,8-11H2,1-7H3
Clé InChI
IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable