Principaux documents
709646
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
2,6-Dichloropyridine-4-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
44-48 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cc(C=O)cc(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-3H
Clé InChI
MVCMPKYZHKUBCL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable