Principaux documents
D73707
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine
98%
100 G
102,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
102,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.99
Beilstein:
108664
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
83-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
Clé InChI
FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges