Documents
709352
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.552
Densité
1.053 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S=C=NC1CC1
InChI
1S/C4H5NS/c6-3-5-4-1-2-4/h4H,1-2H2
Clé InChI
JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.4 °C - closed cup