Documents
528196
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(SH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
137-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H5FO2S/c8-4-1-2-6(11)5(3-4)7(9)10/h1-3,11H,(H,9,10)
Clé InChI
WSOZOINWBSJTER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid (5-fluoro-2-sulfanylbenzoic acid) is an aryl fluorinated building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable