522317
2-Mercapto-4-methyl-5-thiazoleacetic acid
98%
165,00 $
About This Item
165,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
207 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
Cc1nc(S)sc1CC(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2S2/c1-3-4(2-5(8)9)11-6(10)7-3/h2H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
Clé InChI
KYBOCQHDFLVQIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable