Principaux documents
704520
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14BCl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
102-107 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c(Cl)cncc2Cl
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)9-7(13)5-15-6-8(9)14/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
RGVJCGWAHPEENO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable