703486
sec-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex solution
1.2 M in THF
Synonyme(s) :
2-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex, Turbo Grignard
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.2 M in THF
14 % (w/w)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Li]Cl.CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.2ClH.Li.Mg/c1-3-4-2;;;;/h3H,4H2,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
Clé InChI
ZMDHAYOBNXOYEU-UHFFFAOYSA-L
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.7 °F
Point d'éclair (°C)
-21.5 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Salt additives increase both the rate and the efficiency of the Mg-halogen exchange reaction. The most effective reagents are generated with R-MgCl (R = i-Pr, s-Butyl) and 1.0 equiv of LiCl.