345113
Di-n-butylmagnesium solution
1.0 M in heptane
Synonyme(s) :
Bis-n-butylmagnesium, Dibutylmagnesium
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in heptane
Densité
0.713 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
21.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter