Principaux documents
701769
Sigma-Aldrich
Dichloro(mesitylene)ruthenium(II) dimer
95%
Synonyme(s) :
(Mesitylene)dichlororuthenium dimer, Bis[dichloro(mesityl)ruthenium], Tetrachlorobis(mesitylene)diruthenium;, [RuCl2(mesitylene)]2, Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]diruthenium, Ruthenium(II) chloride mesitylene dimer
100 MG
196,00 $
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
196,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H24Cl4Ru2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.34
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Ru]1[Cl][Ru](Cl)[Cl]1.C[C]2[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]2.C[C]3[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]3
InChI
1S/2C9H12.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;;;;;/h2*4-6H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
SQSMPOQPOXFKBI-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for asymmetric hydrogenation, transfer hydrogenation, Diels-Alder reaction
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Davies, D. L.; Fawcett, J. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3151-3151 (1997)
Damjan Sterk et al.
Organic letters, 8(26), 5935-5938 (2006-12-15)
[Structure: see text] The asymmetric transfer hydrogenation of fluoroalkyl ketones mediated by [Ru(eta6-arene)((S,S)-R2NSO2DPEN)] catalysts using HCO2H-Et3N afforded the corresponding alcohols with high ee's and in excellent yields.