Principaux documents
341568
Sigma-Aldrich
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Synonyme(s) :
(Benzene)dichlororuthenium dimer, Benzeneruthenium dichloride dimer, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis[(benzene)dichlororuthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium
1 G
245,00 $
5 G
601,00 $
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
245,00 $
5 G
601,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Ru2(C6H6)2Cl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
Application
Hydrosilylation Catalysts
  • Catalyst for SNAr reactions of fluoroarenes and cyclic amines (eq. 1)
  • Precatalyst for the hydrogenation of β-keto esters (eq. 2)
  • Precursor for the preparation of other ruthenium catalysts (eq. 3)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.