673293
Pentamethylcyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
Synonyme(s) :
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium (II)
176,00 $
About This Item
176,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: click chemistry
Pf
128 °C (D)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[Ru].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C10H15.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h2*1-15H;1-5H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
KLXKSZDVKAWYRT-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.