This product is a 15% solution in Hexane. No inhibitors or stabilizers have been added.
695904
1,3-Butadiene solution
15 wt. % in hexane
Synonyme(s) :
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
668,00 $
About This Item
668,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
15 wt. % in hexane
Indice de réfraction
n20/D 1.376
Densité
0.682 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-105.0 °F
Point d'éclair (°C)
-76.11 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
-
중합금지제가 들어가 있나요?