Principaux documents
8.07994
Sigma-Aldrich
3-Sulfolene
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Sulfolene, 2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone
250 G
87,70 $
87,70 $
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
87,70 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Numéro de classement CE :
201-059-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,70 $
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
62-65 °C
Température de transition
flash point 112 °C
Solubilité
130 g/L
Densité
1.31 g/cm3 at 15.6 °C
Masse volumique apparente
840 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S]1(=O)(=O)CC=CC1
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
Clé InChI
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup