Principaux documents
487228
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
Perdeutero-1,3-butadiene
1 L
796,00 $
796,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 L
796,00 $
About This Item
Formule linéaire :
D2C=CDCD=CD2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
796,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pression de vapeur
3102 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Contient
hydroquinone as stabilizer
pb
−4.5 °C (lit.)
Pf
−109 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C([2H])\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Clé InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UFSLNRCZSA-N
Conditionnement
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pictogrammes
FlameGas cylinderHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable