Documents
694215
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline
Synonyme(s) :
QuinoxP®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H28N2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +55°, c = 1 in chloroform
Pf
100-105 °C
Chaîne SMILES 
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m1/s1
Clé InChI
DRZBLHZZDMCPGX-FGZHOGPDSA-N
Informations légales
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable