Principaux documents
657697
Sigma-Aldrich
(1R,1′R,2S,2′S)-DuanPhos
Synonyme(s) :
(1R,1′R,2S,2′S)-2,2′-Di-tert-butyl-2,3,2′,3′-tetrahydro-1H,1′H-(1,1′)biisophosphindolyl
100 MG
224,00 $
500 MG
887,00 $
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
224,00 $
500 MG
887,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H32P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Activité optique
[α]20/D +18°, c = 1 in chloroform
Pf
214-246 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P1Cc2ccccc2C1C3P(Cc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H32P2/c1-23(2,3)25-15-17-11-7-9-13-19(17)21(25)22-20-14-10-8-12-18(20)16-26(22)24(4,5)6/h7-14,21-22H,15-16H2,1-6H3/t21-,22-,25-,26-/m1/s1
Clé InChI
HCBRTCFUVLYSKU-SAZLYLDSSA-N
Description générale
(1R,1′R,2S,2′S)-DuanPhos is an electron-rich chiral phosphine ligand mainly for transition metal catalyzed asymmetric hydrogenation.
Application
Chiral Quest Phosphine Ligands for Asymmetric Hydrogenation
Catalytic ligand used for:
  • Stereoselective synthesis of cyano-substituted dihydropyrroles by annulation of cyanoallenes
  • Rhodium-catalyzed intermolecular enantioselective hydroacylation of alkynes to give alpha- and beta-substituted unsaturated ketones by kinetic resolution
  • Stereoselective preparation of β-amino nitriles via rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of amino acrylonitriles
  • Stereoselective preparation of anti-1,3-amino alcohols via rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of β-ketoenamide intermediates
  • Stereoselective preparation of acetylaminoindane via rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation of acetylaminoindene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich has research quantities of a series of Zhang’s chiral phosphines for catalytic asymmetric hydrogenations.