Documents
667854
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diphenylphospholano)ethane
kanata purity
Synonyme(s) :
(S,S)-Ph-BPE,BPE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H36P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
143-147 °C
Chaîne SMILES 
C1C[C@H](P(CCP2[C@@H](CC[C@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m0/s1
Clé InChI
VHHAZLMVLLIMHT-CUPIEXAXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable