Documents
692972
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-Cymene(BINAP)Cl
Synonyme(s) :
Chloro[(S)-(−)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′binaphthyl](p-cymene)ruthenium(ΙΙ) chloride
About This Item
Formule linéaire :
[C54H46ClP2Ru]+Cl-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
928.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H32P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-32H;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
WNHLGYRPKARUHY-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago