Principaux documents
692301
Sigma-Aldrich
RuCl2[(R)−DM−BINAP][(R,R)−DPEN]
Synonyme(s) :
Dichloro[(R)−2,2′−bis[di(3,5−xylyl)phosphino]−1,1′−binaphthyl][(1R,2R)−1,2−diphenylethylenediamine]ruthenium(ΙΙ)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C66H64Cl2N2P2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1119.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Ru]Cl.N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10
InChI
1S/C52H48P2.C14H16N2.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12;;;/h9-32H,1-8H3;1-10,13-14H,15-16H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;13-,14-;;;/m.1.../s1
Clé InChI
HYMSONXJNGZZBM-ODQAEMFESA-L
Catégories apparentées
Description générale
The product is a bis-naphthalene containing phosphine ligand, in conjugation with a ruthenium complex.
Application
RuCl2[(R)-DM-BINAP][(R,R)-DPEN] can catalyze the enantioselective asymmetric reduction of benzils to form the corresponding chiral 1,2-diols.
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 2041996, 2731377, 2935453 JP Application No. 19970359654
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bifunctional transition metal-based molecular catalysts for asymmetric syntheses.
Ikariya T, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 4(3), 393-406 (2006)
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago