Key Documents
691496
Sigma-Aldrich
Borane di(tert-butyl)phosphine complex
97%
Synonyme(s) :
Di-tert-butylphosphine compound with borane (1:1)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19P · BH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
59-64 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
B.CC(C)(C)PC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19P.BH3/c1-7(2,3)9-8(4,5)6;/h9H,1-6H3;1H3
Clé InChI
JPINHYFOWCBINQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of N-heterocyclic carbene borane complexes by Lewis base exchange reactions
  • Dehydrocoupling reactions
  • Tele-substitution reactions on fluorobenzenechromium complexes
  • Palladium-catalyzed biaryl-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed Suzuki coupling
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable