301558
Di-tert-butylchlorophosphine
96%
Synonyme(s) :
P, P-bis(1 1-dimethylethyl), Phosphinous chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
48 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CC(C)(C)P(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18ClP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- The Pd-catalyzed amination reaction with aryl halides.
- The Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling of arylboronic acids with aryl bromides and chlorides.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter