Principaux documents
683809
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
≥95.0%
5 G
157,00 $
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
157,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2C(C6H4)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Pf
102-107 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Clé InChI
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable