Principaux documents
445223
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-Fluorobenzeneboronic acid, o-fluoro-benzeneboronic acid
1 G
75,40 $
10 G
560,00 $
75,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
75,40 $
10 G
560,00 $
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
101-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
Clé InChI
QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
  • Diastereoselective synthesis of trisubstituted allylic alcohols via rhodium-catalyzed arylation
  • Site-selective Suzuki-Miyaura arylation reactions
  • Rh-catalyzed enantioselective addition reactions
  • Rhodium- and Palladium-catalyzed substitution reactions
Used for the preparation of biologically active biphenyls[1] and arylboron difluoride Lewis acids.[2]
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Helvetica Chimica Acta, 78, 2026-2026 (1995)
The Journal of Organic Chemistry, 60, 3020-3020 (1995)
Mikhail Y Vorona et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(8) (2020-04-26)
Anthracene-based semiconductors have attracted great interest due to their molecular planarity, ambient and thermal stability, tunable frontier molecular orbitals and strong intermolecular interactions that can lead to good device field-effect transistor performance. In this study, we report the synthesis of